Documentos Principais
8.05792
Sigma-Aldrich
Methacrylamide
for synthesis
Sinônimo(s):
Methacrylamide, 2-Methyl-2-propenamide
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
201-202-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0015 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
510 °C
potência
1815 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
215 °C/1013 hPa
pf
106-112 °C
solubilidade
202 g/L
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
chave InChI
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2