04704
Glycidamide
analytical standard
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropanamide, Oxiranecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (qNMR)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C1CO1
InChI
1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
FMAZQSYXRGRESX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?