Documentos Principais
52783-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
Características
endcapped
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
8.4% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
3 mL
Matriz
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
capacidade
0.06 meq/g capacity
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
mixed mode
Descrição geral
Retention Mechanism: Mixed-Mode Cation Exchange (reversed-phase and cation-exchange)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
  • Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
  • Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
  • Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
  • Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
  • Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)