586617
Acrylamide-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Propenamide-1,2,3-13C3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
crystals
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
125 °C/25 mmHg (lit.)
pf
82-86 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-VMIGTVKRSA-N
Descrição geral
Aplicação
to identify the formation of acrylamide in various food stuffs.
as an internal standard for the quantitative analysis of acrylamide in food samples using single stage LC/MS.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?