Documentos Principais
577820
Sigma-Aldrich
Acrylamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH13CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
72.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
125 °C/25 mmHg (lit.)
pf
82-86 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)