Documentos Principais
777250
Sigma-Aldrich
8-Mercaptoadenine
95%
Sinônimo(s):
6-Amino-8-mercaptopurine, 6-Amino-9H-purin-8-yl hydrosulfide, 6-Amino-9H-purine-8-thiol, Adenine-8-thiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N5S
Número CAS:
Peso molecular:
167.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
370-375 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=C(S)N2
InChI
1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
BHVOFCPOXNYVCE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)