Ensaio
97%
pb
180 °C/12 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
chave InChI
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,5-Diaminopyridine is a disubstituted pyridine that can be prepared by the reduction of 5-nitro-2-aminopyridine using 10%Pd/C.
Aplicação
2,5-Diaminopyridine may be used in the preparation of 6-acetamidoimidazo[ 1,2-a]pyridine. It may be used in the preparation of organo-soluble polyimides by reacting with different dianhydride monomers. These polyimides form the precursor for preparing novel polyimide-silica composites.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)