Documentos Principais
8.03575
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
2,6-Diaminopyridine
About This Item
Fórmula linear:
2,6-(NH2)2C5H3N
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
205-507-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
pH
>7 ( in H2O)
p.e.
159 °C/13 hPa
pf
115-118 °C
temperatura de transição
flash point 155 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
chave InChI
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup