Documentos Principais
1.08339
Millipore
SDB
GranuCult® prime, Dextrose 2 %, according to EP, USP, JP, granular, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
Sinônimo(s):
Caldo sabouraud dextrose, Caldo de dextrose de Sabouraud
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
JP
USP
according to EP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
composição
Dextrose, 2%
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
light yellow
pH
5.5-5.7 (22 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
30 g/L
densidade volumétrica
640 kg/m3
aplicação(ões)
clinical
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Caldo dextrose SABOURAUD-2% GranuCult prime® (de acordo com harm. EP/USP/JP) é usado para o cultivo e isolamento de leveduras e bolores, bem como para o teste de ausência de Candida albicans. A alta concentração de dextrose, além do pH baixo promovem o crescimento, a formação de esporos (conídios e esporângios) e a formação de pigmentos de leveduras e bolores. Além disso, ele inibe o crescimento de bactérias.
Aplicação
O caldo GranuCult® prime SABOURAUD-2% dextrose é adequado para o cultivo de dermatófitos, leveduras e bolores. Também pode ser usado para testes de esterilidade e determinação da atividade fungistática de produtos farmacêuticos e cosméticos.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): marrom-amarelado
valor de pH (25 °C): 5,4-5,8
Composição típica (g/litro): Peptona de carne 5,0; Peptona de caseína 5,0; D(+)glicose 20,0.
Crescimento (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): bom a muito bom
Crescimento (Trichophyton rubrum ATCC 28188): razoável a bom
Crescimento (Microsporum gallinae ATCC 12108): razoável a bom
Crescimento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): razoável a bom
Crescimento (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): bom a muito bom
Crescimento (Penicillium commune ATCC 10428): bom a muito bom
Incubação: 7 dias; 28°C
Teste de promoção do crescimento de acordo com o método harmonizado da EP, da USP e da JP.
Inóculo no meio de referência (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Crescimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): razoável a muito bom
Incubação: até 3 dias; 30-35°C.
As informações acima são atuais no momento da publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio (exceto para clientes com contrato de controle de alterações com a nossa empresa). As informações/formato podem ser alteradas em qualquer momento e de qualquer maneira, se questões internas da empresa ou regulamentos padrões assim o determinarem.
Outras notas
  • A aparência do caldo é límpida e marrom-amarelada.
  • O valor do pH a 25 °C está na faixa de 5,4-5,8.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.