1.46577
Ágar Sabouraud Dextrose
lid, ICR: non lockable plate, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
ICR plate, SDA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR: non lockable plate
ready-to-use
embalagem
triple packed of 20 or 120 plates
técnica(s)
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
diâmetro da placa
90 mm
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
Packaging: 90 mm settle plate (20 or 120 plates per box)
Synonym: SDA, Sabouraud Dextrose Agar
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2