1.46201
Ágar Sabouraud Dextrose
Sodium thiosulphate, Lecithin, Tween®, Histidine, lid, ICR: non lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
SDA contact plate, SDA, SDA with neutralizer, ICR contact plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR: non lockable contact plate
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
embalagem
triple packed of 20 or 200 plates
diâmetro da placa
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators