1.46005
Ágar Sabouraud Dextrose
Sodium thiosulphate, Tween®, Histidine, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
SDA, SDA ICR plate, SDA with Neutralizers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
forma
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
embalagem
triple packed of 20 or 120 plates
diâmetro da placa
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2