1.46787
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Lecithin, Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, pkg of Triple packed, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Soybean Casein Digest Agar, TSA,, Tryptic Soy Agar with LTHThio
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
forma
plate (ready to use culture media)
Características
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
embalagem
pkg of Triple packed
diâmetro da placa
90 mm
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2