MXSMTLP48
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Tryptic Soy Agar with Polysorbate 80 and Lecithin
About This Item
Produtos recomendados
Agency
International standards
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Formulário
plate (pre-poured agar)
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
composição
Lecithin
Polysorbate 80
embalagem
cassette of 10 mL
pack of 48
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
cor
clear tan to light amber
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
heterotrophic bacteria
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® System
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Meio de cultura
Nota de análise
E. coli (ATCC 25922)
S. aureus (ATCC 6538)
Bacillus spizizenii ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Our complete range of ISO certified long-life solid media cassettes, ready-to-use with the Milliflex Oasis® system for bioburden testing