Documentos Principais
MXLMC0120
Millipore
Cassete de meio líquido Milliflex®
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.74
Materiais
styrene-acrylonitrile (SAN)
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile
Formulário
plate (liquid agar)
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
Milliflex®
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cassete de meio líquido Milliflex® foi projetado para utilização com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para teste de biocarga conveniente, rápido e confiável. O cassete de meio líquido ajuda a agilizar o fluxo de trabalho de testes de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa pode conter aproximadamente 2 ml de um meio líquido dispensado pelo usuário. Meios de caldo em ampolas são geralmente usados em combinação com o cassete de meio líquido Milliflex® (meios de cultura líquidos em ampolas para o sistema Milliflex®).
Aplicação
O cassete de meio líquido Milliflex® é usado em teste de biocarga e análise microbiológica geral da água. Ele é amplamente utilizado no setor cosmético e cervejeiro.
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our complete range of ISO certified long-life solid media cassettes, ready-to-use with the Milliflex Oasis® system for bioburden testing