Documentos Principais
TCTP04700
Millipore
Filtro de membrana Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 10,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
16 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Isopore é um filtro de tela de policarbonato entalhado, recomendada para todas as análises nas quais a amostra é observada na superfície da membrana. A membrana Isopore oferece vantagens distintas para a análise de contaminantes do ar e outras partículas usando microscopia óptica ou eletrônica. A membrana Isopore é composta por um filme de policarbonato que tem uma superfície lisa, tipo vidro, para uma observação mais clara da amostra. O processo único de fabricação das membranas garante diâmetro preciso e tamanho consistente de poros para a separação precisa de amostras com base no tamanho. Filtros com pesos equivalentes, em geral, não são necessários em virtude dos pesos baixos e constantes do alcatrão e das cinzas.
Características e benefícios:
•A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
•As membranas Isopore não coram, resultando em pouca interferência do fundo
•Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e reduz o tempo de análise da amostra
•Material translúcido que não requer limpeza para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Aplicações:
monitoramento do ar, microscopia epifluorescente, ensaios de quimiotaxia
Código do filtro: TCTP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Quimiotaxia
  • Bioensaios
  • Citologia
  • Monitoramento de ar
  • Análise de microplásticos
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack