Key Documents
SLCRM25NS
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex, hidrofílico, de PTFE, HPF, não estéril, Filtro de seringa Millex-LCR, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
descrição
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: HPF/LCR
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex® HPF
• O Millex HPF inclui dois meios diferentes: um pré-filtro de fibra de vidro graduado (10,0 a 0,7 µm) para remover partículas maiores e um filtro de membrana de 0,20 ou 0,45 µm para filtração fina
• Rendimento significativamente maior que dos filtros padrão, sem meios de pré-filtração, especialmente na filtração de soluções carregadas de partículas
• Para uso manual ou automatizado
•Armação de polietileno com baixo teor de extraíveis
Disponível em três tamanhos de embalagem:
SKU com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
SKU com final NZ (-------NZ): Embalagem com 200 que é pré-montada em 8 tubos de 25 cada.
Aplicações:
Testes de dissolução de medicamentos, preparo automatizado de amostras, clarificação de soluções contendo altos teores de partículas
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13