SLCRBZ5
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa LCR, Filtro de seringa MILLEX®-LCR/PB compatível com automação, Filtro de seringa Millex-LCR/PB, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume 200 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Aplicação
- Dissolution testing
- Automated sample filtration
- Clarification of solutions containing high particle levels
Especificações
Definição da unidade
- SLCRBZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
- SLCRBZ5NK: 1000 pack, supplied in bulk format
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.