Documentos Principais
SLCRDZ5
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, Non-sterile, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Dissolution testing
  • Automated sample preparation
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Definição da unidade
SLCRDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 eachSLCRDZ5NK: 1000 pack, supplied in bulk format
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.