Documentos Principais
HVWG04700
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
gridded
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • Os filtros de membrana Durapore® são ideais para monitorar a contaminação por partículas no ar e clarificar fluidos.
  • As membranas oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e rendimento e baixos níveis de extraíveis.
  • O fluoreto de polivinilideno (PVDF) hidrofílico tem a menor ligação com proteínas para minimizar a interação com as amostras e maximizar a recuperação.
Aplicação
Clarificação da filtração de soluções biológicas
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3