SSWP14250
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 3,0 μm
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 3 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
6%
índice de refração
n/D 1.495
matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
3.0 μm pore size
83 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicação
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3