Documentos Principais
HAWG04700
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 0,45 µm, reticulado
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs
Sinônimo(s):
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 discs
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2.5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
ponto de bolha
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Clarificação de soluções aquosas
  • Remoção de partículas Análise de partículas
  • Análise microbiológica
  • Isolamento de partículas semelhantes a vírus em águas residuais
  • Água de grau para análise de microplásticos
  • Ligação de ácido nucleico, incluindo eDNA
Outras notas
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menos) remove efetivamente contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração líquida através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou mais) pode ser utilizada para prender microrganismos e promover seu crescimento para posterior cultura e análise
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco longe de fontes de calor
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.