Documentos Principais
HVWP047S6
Millipore
Filtros S-Pak, 0,45 µm, diâmetro de 47 mm, brancos, lisos, estéreis
PVDF, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white plain sterile membranes for microbiological analysis
Sinônimo(s):
Filtro de membrana S-Pak®, Filtros de membrana, membranas semipermeáveis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF
plain filter
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
S-Pak®
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beer
sample type food(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type sport drink
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros S-Pak são feitos de fluoreto de polivinilideno (PVDF) hidrofílico com tamanho de poro de 0,45 μm, brancos, quadriculados, com 47 mm de tamanho, ampla compatibilidade química e baixo potencial de ligação proteica. Esses filtros estéreis, prontos para uso e embalados individualmente são fáceis de usar em laboratório clínico, CQ industrial, análise ambiental e filtração laboratorial.
Aplicação
Método de filtração por membrana para análise microbiana de matrizes complicadas. O material tem baixo potencial de ligação. Eles também são usados na análise de produtos farmacêuticos e cosméticos
Embalagem
Vedados individualmente, com papel separador azul, estéreis
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing