HAGG050S6
Filtro de membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green gridded for general microbiological analysis
Sinônimo(s):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.45µm 50mm green gridded
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
S-Pak®
diâmetro do filtro
50 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type cider
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3