Key Documents
FTPF00789
Millipore
Silicone 4 in. Tri-Clover gasket 1-cartridge housing
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
eCl@ss:
25140604
entrada
sample type pharmaceutical(s)
Nível de qualidade
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
Categorias relacionadas
Informações legais
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany