HAWP04700F1
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 discs
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2.5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
ponto de bolha
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Applicable for environmental monitoring and biological applications.
- Available as packs of varying pore sizes, black or white color, with or without a gridded surface.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3