HAWG047500
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 500 discs
Sinônimo(s):
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 500 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 500 discs
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
cor
white
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3