HAWP0470M
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter matched weight pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 50 pair
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidade
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
ponto de bolha
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicação
- Clarification of aqueous solutions
- Particle removal
- Particle analysis
- Microbiology analysis
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3