Documentos Principais
AP10045S0
Millipore
Cilindros
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
Diâmetro
45 mm
entrada
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
São 10 cilindros de 100 absorventes estéreis, com diâmetro de 45 mm, usados para reforçar filtros nos monitores Millipore′ para análise de contaminação. Quando saturado com o meio de crescimento, eles também podem ser usados para cultivar microrganismos em membranas. Para aumentar a taxa de fluxo e o rendimento, nossos espaçadores de malha tecida podem ser colocados entre filtros em uma filtração em série para evitar que o filtro de tela a jusante "obscura" os poros dos filtros a montante. Os blocos absorventes evitam danos à membrana durante condições de alta pressão ou vazão rápida. O material de celulose branca pura utilizado nestes blocos absorventes foi amostrado, testado e está de acordo com as especificações.
Aplicação
Esses blocos têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, de CQ industrial e farmacêutico.
Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana.
Ligação
Substitui: AP1 004 7S0