WHA7402002
Whatman® nylon filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z746207, membrane filters, syringe filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Materiais
Nylon membrane
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7402-002
Whatman Article No. 28420765 (US reference)
Diâmetro
25 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Aplicação
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Características e benefícios
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)