Documentos Principais
XX1019000
Millipore
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
1L, 90 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinônimo(s):
Funil Millipore, Funil de filtração a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
90 mm
capacidade do frasco
1 L
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Funil de vidro, 1 l, de 90 mm de diâmetro, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro All-Glass da Millipore de 90 mm.