Documentos Principais
BR144388
BRAND® stopper
red rubber, H 25 mm, top diam. 22 mm
Sinônimo(s):
Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiais
red rubber
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144388
Altura
25 mm
diâmetro da base
17 mm
diâmetro do topo
22 mm
Descrição geral
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)