EZFITHIHE
Cabeçote de filtração do coletor EZ-Fit®
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Sinônimo(s):
For bioburden application, Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), filtration head for manifold
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8)
embalagem
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Embalagem
EZFITHIHE3: 3 units
comes without Rubber Stopper n°8
Informações legais
configurado para