G7422
Anti-GSDMD (126-138) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Gasdermin D Antibody, Gasdermin D Antibody - Anti-GSDMD (126-138) antibody produced in rabbit, Gsdmd Antibody, Anti-DF5L, Anti-FKSG10, Anti-GSDMDC1, Anti-Gasdermin domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoblotting: 1:250-1:500 using human HEK-293T cells over-expressing human recombinant. GSDMDC1.
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSDMD(79792)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- CASP4/11 assay
- cytokine enzyme?linked immunosorbent assay
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2