55699
Infusion powder from porcine/bovine heart
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
HIB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Porcine and bovine heart)
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥11%
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
(Tightly closed)
resíduo de ignição
≤22%
perda
≤6% loss on drying
cor
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
aplicação(ões)
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)