Documentos Principais
04316
Millipore
Vegetable Extract No. 1
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Meat Extract Replacement
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
Impurezas
≤12% ash
perda
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, slightly yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descrição geral
Vegetable Extract No. 1 is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Meat Extract (Cat. No. 70164) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Yeast Extract for use in microbial growth medium
Sigma-Aldrich
Y1625
Yeast Extract