1.05391
Malt extract
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Malt extract, Malt extract powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
protect from light (Store dry and tightly closed)
cor
brownish-yellow Powder
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
17 g/L
densidade volumétrica
590 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Appearance (description): fine powder
Identity: passes test
pH-value (2 %; water): 4.5 - 6.0
Sulfated ash (800 °C): ≤ 3.0 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3