A5575
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
5-Amino-4-oxopentanoic acid methyl ester, 5-Aminolevulinic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
chave InChI
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?