SML1637
Hexaminolevulinate hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Aminolevulinic acid hexyl ester HAL hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride, HAL, Hexvix, Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride, P 1206, n-Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(CCC(CN)=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H21NO3.ClH/c1-2-3-4-5-8-15-11(14)7-6-10(13)9-12;/h2-9,12H2,1H3;1H
chave InChI
LZYXPFZBAZTOCH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)