Documentos Principais
SML0830
Sigma-Aldrich
SNAP-94847
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-[1-[[4-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]methyl]-4-piperidinyl]-4-methylphenyl]-2-methyl-propanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H32F2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
478.57
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)Oc2ccc(cc2)CN3CCC(CC3)c4c(ccc(c4)NC(=O)C(C)C)C)F.Cl
InChI
1S/C29H32F2N2O2.ClH/c1-19(2)29(34)32-23-7-4-20(3)26(16-23)22-12-14-33(15-13-22)18-21-5-8-24(9-6-21)35-25-10-11-27(30)28(31)17-25;/h4-11,16-17,19,22H,12-15,18H2,1-3H3,(H,32,34);1H
chave InChI
DEDUDFNRQKUBRH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1.
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1. SNAP-94847 displays anxiolytic and antidepressant activity, and reduces food intake in mice.
Características e benefícios
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)