Key Documents
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
363.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
chave InChI
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research