X2254
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
Sinônimo(s):
10,10-bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
XE-991, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
chave InChI
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?