PZ0148
CP-802079 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
({3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(thiazole-carbonyl)-phenoxy]-propyl}-methyl-amino)-acetic acid hydrochloride hydrate, N-[3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(2-thiazolylcarbonyl)phenoxy]propyl]-N-methyl-glycine hydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
very light brown
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2nccs2)c3ccc(Cl)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C22H21ClN2O4S.ClH.H2O/c1-25(14-20(26)27)12-10-19(15-2-6-17(23)7-3-15)29-18-8-4-16(5-9-18)21(28)22-24-11-13-30-22;;/h2-9,11,13,19H,10,12,14H2,1H3,(H,26,27);1H;1H2
chave InChI
CVQXAUBKPDYXHF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3