Documentos Principais
SML0372
Sigma-Aldrich
NSC23925
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(p-Methoxyphenyl)-α-2-piperidyl-4-quinolinemethanol dihydrochloride, NSC-23925, [2-(4-Methoxyphenyl)4-quinolinyl]-(piperidin-2-y)-methanol dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
421.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)-c2cc(C(O)C3CCCCN3)c4ccccc4n2
InChI
1S/C22H24N2O2.2ClH/c1-26-16-11-9-15(10-12-16)21-14-18(17-6-2-3-7-19(17)24-21)22(25)20-8-4-5-13-23-20;;/h2-3,6-7,9-12,14,20,22-23,25H,4-5,8,13H2,1H3;2*1H
chave InChI
WGWOQHWZXLGPNG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NSC23925 is a specific Pgp1 inhibitor.
NSC23925 is a specific Pgp1 inhibitor. It reverses MDR1 (Pgp1) but does not inhibit MRP or BCRP-mediated MDR. NSC23925 itself is not a substrate of Pgp1 but stimulates ATPase activity of Pgp, directly inhibiting the function of Pgp1 in a dose-dependent manner without altering the total expression level of Pgp1.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)