5.38337
PDE9 Inhibitor, PF-04447943
Sinônimo(s):
PDE9 Inhibitor, PF-04447943, 6-((3S,4S)-4-methyl-1-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one, PF04447943, PF 04447943, Phosphodiesterase 9A Inhibitor, PF-04447943
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H25N7O2/c1-13-10-26(12-17-21-5-2-6-22-17)11-16(13)18-24-19-15(20(28)25-18)9-23-27(19)14-3-7-29-8-4-14/h2,5-6,9,13-14,16H,3-4,7-8,10-12H2,1H3,(H,24,25,28)/t13-,16-/m1/s1
chave InChI
IWXUVYOOUMLUTQ-CZUORRHYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDE9
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Verhoest, P. R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 9045.
Hutson, P.H., et al. 2011. Neuropharmacology.61, 665.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3