SML0586
Lomeguatrib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-6-[(4-bromo-2-thienyl)methoxy]-9H-purine, O6-(4-bromothenyl)guanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(OCc2cc(Br)cs2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C10H8BrN5OS/c11-5-1-6(18-3-5)2-17-9-7-8(14-4-13-7)15-10(12)16-9/h1,3-4H,2H2,(H3,12,13,14,15,16)
chave InChI
JUJPKFNFCWJBCX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)