SML2855
LY2603618
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-1-[5-Bromo-4-methyl-2-(morpholin-2-ylmethoxy)phenyl]-3-(5-methylpyrazin-2-yl)urea, 1-[5-Bromo-4-methyl-2-(S)-(morpholin-2-ylmethoxy)phenyl]-3-(5-methylpyrazin-2-yl)urea, IC-83, LCI-1, LY 2603618, LY-2603618, Rabusertib
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(Br)C=C(NC(NC2=CN=C(C)C=N2)=O)C(OC[C@H]3OCCNC3)=C1
InChI
1S/C18H22BrN5O3/c1-11-5-16(27-10-13-8-20-3-4-26-13)15(6-14(11)19)23-18(25)24-17-9-21-12(2)7-22-17/h5-7,9,13,20H,3-4,8,10H2,1-2H3,(H2,22,23,24,25)/t13-/m0/s1
chave InChI
SYYBDNPGDKKJDU-ZDUSSCGKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3