Key Documents
PZ0108
Sigma-Aldrich
CP-335963
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-quinazoline, PF-508367
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17ClN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
312.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
ZPJLDMNVDPGZIU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-335963 is an aurora 2 kinase inhibitor, PDGF inhibitor, and anti-proliferative.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3