SML3499
LM10
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-6-fluoro-1H-indole, 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(2H-tetrazol-5-yl)ethenyl]-1H-indole, LM 10, trans-6-Fluoro-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-1H-indole
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC2=C(C=C1)C(/C=C/C3=NN=NN3)=CN2
InChI
1S/C11H8FN5/c12-8-2-3-9-7(6-13-10(9)5-8)1-4-11-14-16-17-15-11/h1-6,13H,(H,14,15,16,17)/b4-1+
chave InChI
JDBSZVDIUIRSDG-DAFODLJHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3