SML0287
680C91
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl)-1H-indole
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2c(\C=C\c3cccnc3)c[nH]c2c1
InChI
1S/C15H11FN2/c16-13-5-6-14-12(10-18-15(14)8-13)4-3-11-2-1-7-17-9-11/h1-10,18H/b4-3+
chave InChI
YBSDQTBCNYWBMX-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
- as a tryptophan 2,3 dioxygenase (TDO) inhibitor to study its effects on the pigmentation in Doryteuthis pealeii embryos
- as a TDO inhibitor to study its effects on esophageal squamous cell carcinoma in xenograft tumor assay
- as a tryptophan 2,3 dioxygenase 2 (TDO2) inhibitor to study its effects on toxic fragment formation in human embryonic kidney cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3